Merck
35395
Supelco
Albendazole sulfoxide
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Ricobendazole, Albendazole oxide, Albendazole sulfoxide, Methyl [5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.33
Beilstein:
677664
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Klucz InChI
VXTGHWHFYNYFFV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Ricobendazole is a key metabolite of albendazole and acts as an anthelmintic. It has been shown to induce apoptosis in human cancer cell line HT-29, possibly by arresting cell cycle at the G2/M phase.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Hai-Jun Gao et al.
Parasites & vectors, 14(1), 108-108 (2021-02-17)
Echinococcosis, which is caused by the larvae of cestodes of the genus Echinococcus, is a parasitic zoonosis that poses a serious threat to the health of humans and animals globally. Albendazole is the drug of choice for the treatment of
Viviane Cangerana Hilário et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 61, 100-107 (2012-01-11)
A high-performance liquid chromatographic method using polar organic mode was developed to analyze albendazole (ABZ), albendazole sulfone (ABZSO(2)) and the chiral and active metabolite albendazole sulfoxide (ABZSOX, ricobendazole) that was further applied in stereoselective fungal biotransformation studies. The chromatographic separation
Iliana González-Hernández et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(2), 267-272 (2011-07-02)
The development and validation of an LC-MS/MS method for the simultaneous determination of albendazole metabolites (albendazole sulfoxide and albendazole sulfone) in human plasma are described. Samples of 200 μL were extracted with ether-dichloromethane-chloroform (60:30:10, v/v/v). The chromatographic separation was performed
Hana Bártíková et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 40(9), 593-601 (2010-06-22)
Dicrocoeliosis, a parasitic infection caused by Dicrocoelium dendriticum (lancet fluke), is often treated by the anthelmintic drug albendazole (ABZ). In the lancet fluke, ABZ metabolism via enzymatic sulphoxidation was found, but no information about ABZ oxidases has been available. The
Kathrin Eckardt et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 34(3), 378-384 (2012-06-02)
The benzimidazole carbamate albendazole (ABZ), a potent anthelmintic, is a teratogenic compound in rats. At present it is unclear to which degree this effect is caused by the parent compound or its major metabolite, albendazole sulfoxide (ASO). Both substances were