Merck
PHR1281
Supelco
Albendazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Methyl 5-(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 763
traceable to Ph. Eur. A0325100
traceable to USP 1012553
rodzina API
albendazole
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Klucz InChI
HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Albendazol (ABZ) jest lekiem przeciw robakom, stosowanym zarówno w medycynie ludzkiej, jak i weterynaryjnej. Jest szeroko stosowany w celu wyeliminowania skutków filariozy limfatycznej.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA0016 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ahmed M Abdel-tawab et al.
British journal of clinical pharmacology, 68(5), 737-742 (2009-11-18)
Albendazole (ABZ) is used in several anthelminthic drug programs. ABZ side-effects are generally mild, but ABZ-induced pancytopenia may be serious. In filariasis programmes, it may be necessary to administer ABZ to breastfeeding women. Few data are available on safety of
Franziska A Bieri et al.
The New England journal of medicine, 368(17), 1603-1612 (2013-04-26)
Soil-transmitted helminths are among the most prevalent sources of human infections globally. We determined the effect of an educational package at rural schools in Linxiang City District, Hunan province, China, where these worms are prevalent. The intervention aimed to increase
Aprilianto E Wiria et al.
PloS one, 8(3), e57899-e57899 (2013-03-26)
Helminth infections are proposed to have immunomodulatory activities affecting health outcomes either detrimentally or beneficially. We evaluated the effects of albendazole treatment, every three months for 21 months, on STH, malarial parasitemia and allergy. A household-based cluster-randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Ruth Ann Baird et al.
Neurology, 80(15), 1424-1429 (2013-04-10)
To review the evidence base for different treatment strategies in intraparenchymal neurocysticercosis in adults and children. A literature search of Medline, EMBASE, LILACS, and the Cochrane Database from 1980 to 2008, updated in 2012, resulted in the identification of 10
Marlieke E A de Kraker et al.
Tropical medicine & international health : TM & IH, 11(5), 718-728 (2006-04-28)
To determine the efficacies of combinations of ivermectin or diethylcarbamazine and albendazole, which are recommended for use in mass treatment programmes against lymphatic filariasis. Review of published trends in microfilarial (mf) intensities after treatment with these combination therapies. By fitting