Merck
35032
Supelco
Fenbendazole
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.35
Beilstein:
759077
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Klucz InChI
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Fenbendazol jest tio podstawionym benzimidazolem, który należy do grupy leków przeciwrobaczych. Może być szeroko stosowany w medycynie weterynaryjnej, szczególnie w leczeniu infekcji robakami pasożytniczymi.
Struktura chemiczna: benzimidazol
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of fenbendazole and oxfendazole in liver and muscle using liquid chromatography?mass spectrometry
Blanchflower J.W, et al.
Analyst, 119, 1325-1328 (1994)
C Chassaing et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1111-1114 (2008-02-15)
Highly water-soluble prodrugs 1a- g of anthelmintic benzimidazole carbamates 2a- g were synthesized. These prodrugs combine high aqueous solubility and stability with high lability in the presence of alkaline phosphatases. The veterinary utility of 1a was shown by a pharmacodynamic
Nilambra Dogra et al.
The Journal of biological chemistry, 287(36), 30625-30640 (2012-06-30)
In recent years, there has been a great deal of interest in proteasome inhibitors as a novel class of anticancer drugs. We report that fenbendazole (FZ) (methyl N-(6-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate) exhibits a potent growth-inhibitory activity against cancer cell lines but not normal
Interaction between fenbendazole and piperonyl butoxide: pharmacokinetic and pharmacodynamic implications
Benchaoui.A.H and Mckellar.A.Q
The Journal of Pharmacy and Pharmacology, 48, 753-759 (1996)
Niels C Kyvsgaard et al.
Veterinary parasitology, 181(2-4), 248-254 (2011-05-17)
Horses, mules and donkeys are indispensable farming and working animals in many developing countries, and their health status is important to the farmers. Strongyle parasites are ubiquitous in grazing horses world-wide and are known to constitute a threat to equine