Kluczowe dokumenty
33818
5-Hydroxythiabendazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(4-Thiazolyl)-5-benzimidazolol, 5-Hydroxy-2-(4-thiazolyl)benzimidazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)
Klucz InChI
VNENJHUOPQAPAT-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?