Merck
346446
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (7749), 360-2500 mesh
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade (7749), with gypsum binder and fluorescent indicator, suitable for thin layer chromatography (TLC)
klasa czystości
high-purity grade (7749)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore®
metody
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
5-40 μm
wielkość porów
- cm3/g pore volume
60 Å pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Żel krzemionkowy to sztywna trójwymiarowa sieć koloidalnej krzemionki. Jest on stosowany wyłącznie jako materiał nośny dla aktywnych centrów tytanu(III) w katalizatorach Zieglera-Natty. Żel krzemionkowy pozwala na kontrolowaną fragmentację, w wyniku której powstają jednolite cząstki polimeru o wąskim rozkładzie wielkości cząstek i wysokiej gęstości nasypowej. Żel krzemionkowy jest klasyfikowany w następujący sposób:
a. Aquagel - pory są wypełnione wodą
b. Xerogel - w procesie parowania faza wodna w porach jest usuwana
c. Aerożel - rozpuszczalnik usuwany przez ekstrakcję nadkrytyczną
Zastosowanie
Żel krzemionkowy został użyty do porównania mezoporowatych adsorbentów typu MCM-41.
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Silica gel high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
Silica gel
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)