Merck
34559
Supelco
Imazalil-(allyl-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-[2-(Allyl-d5-oxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole, Imazalil-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D5H9Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
ClC1=CC(Cl)=CC=C1C(OC([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H])CN2C=NC=C2
InChI
1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2/i1D2,2D,7D2
Klucz InChI
PZBPKYOVPCNPJY-MACMZUOASA-N
Zastosowanie
  • Monitoring pesticide residues in olive oil: A study detailed the use of LC-MS/MS for monitoring seven pesticide residues, including Imazalil, in extra virgin olive oil, assessing consumer risk exposure and emphasizing the method′s accuracy and sensitivity for food safety (Schiano et al., 2024).
  • Antifungal properties of modified chitosan: This study synthesized maleopimaric anhydride-modified chitosan and investigated its antifungal properties, including against fungi susceptible to Imazalil, suggesting potential applications in biodegradable antifungal materials (Li et al., 2024).
  • Evaluation of fungicide mixtures in fish toxicity: An investigation into the toxic mechanisms of Imazalil and azoxystrobin, alone and in combination, on hook snout carp, provides insights into the toxic dynamics and safety thresholds needed for aquatic life conservation in environments exposed to these fungicides (Lv et al., 2024).
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1