Kluczowe dokumenty
34238
Bismerthiazol
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N,N′-Methylene-bis(2-amino-5-sulfhydryl-1,3,4-thiadiazole)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
194-198 °C
przydatność
complies for identity (by LC-MS)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
S=C1NN=C(NCNC2=NNC(=S)S2)S1
InChI
1S/C5H6N6S4/c12-4-10-8-2(14-4)6-1-7-3-9-11-5(13)15-3/h1H2,(H,6,8)(H,7,9)(H,10,12)(H,11,13)
Klucz InChI
RSNWORHVUOZYLT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)