Merck
442842
Supelco
Benzophenone
analytical standard
Synonim(y):
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
1238185
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
ciśnienie pary
1 mmHg ( 108 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Opis ogólny
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Masayuki Kyomoto et al.
Biomaterials, 34(32), 7829-7839 (2013-07-31)
We investigated the production of free radicals on a poly(ether-ether-ketone) (PEEK) substrate under ultraviolet (UV) irradiation. The amount of the ketyl radicals produced from the benzophenone (BP) units in the PEEK molecular structure initially increased rapidly and then became almost
Tao Zhang et al.
The Science of the total environment, 461-462, 49-55 (2013-05-29)
Limited information exists on the exposure of benzophenone (BP)-type UV filters (i.e., sunscreen compounds) in children, adults, and pregnant women in China. In this study, we determined the concentrations of five BP derivatives, BP-1, BP-2, BP-3, BP-8, and 4OH-BP in
Feifan Yu et al.
PloS one, 8(2), e56597-e56597 (2013-02-21)
Affinity proteins binding to antibody constant regions have proved to be invaluable tools in biotechnology. Here, protein engineering was used to expand the repertoire of available immunoglobulin binding proteins via improvement of the binding strength between the widely used staphylococcal
Ashna A Khan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(6), 881-885 (2012-12-22)
Trehalose dimycolates (TDMs) are the most abundant glycolipids found in the cell wall of Mycobacterium tuberculosis (M. tb). TDMs play an important role in the pathogenesis of M. tb yet the only known receptor for TDM is the macrophage inducible
Haidong Li et al.
Talanta, 99, 811-815 (2012-09-13)
Benzophenone is one of the most commonly used photoinitiators of UV-cured inks on food packaging materials and can migrate into foodstuffs. In this study, an amperometric benzophenone sensor based on molecularly imprinted polymer (MIP) was successfully constructed for the first
Produkty
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protokoły
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18