Merck
Y0000647
Benzophenone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
1238185
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP Reference Standard
ciśnienie pary
1 mmHg ( 108 °C)
rodzina API
benzophenone
producent / nazwa handlowa
EDQM
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Benzophenone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masayuki Kyomoto et al.
Biomaterials, 34(32), 7829-7839 (2013-07-31)
We investigated the production of free radicals on a poly(ether-ether-ketone) (PEEK) substrate under ultraviolet (UV) irradiation. The amount of the ketyl radicals produced from the benzophenone (BP) units in the PEEK molecular structure initially increased rapidly and then became almost
Daniel Pockrandt et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 13(18), 2764-2771 (2012-11-15)
Gene-inactivation experiments have indicated that the putative prenyltransferase XptB from Aspergillus nidulans was likely to be responsible for the prenylation of 1,7-dihydroxy-6-methyl-8-hydroxymethylxanthone. Recently, it was suggested that this enzyme might also accept as substrate the benzophenone arugosin H, which is
Tao Zhang et al.
The Science of the total environment, 461-462, 49-55 (2013-05-29)
Limited information exists on the exposure of benzophenone (BP)-type UV filters (i.e., sunscreen compounds) in children, adults, and pregnant women in China. In this study, we determined the concentrations of five BP derivatives, BP-1, BP-2, BP-3, BP-8, and 4OH-BP in
Feifan Yu et al.
PloS one, 8(2), e56597-e56597 (2013-02-21)
Affinity proteins binding to antibody constant regions have proved to be invaluable tools in biotechnology. Here, protein engineering was used to expand the repertoire of available immunoglobulin binding proteins via improvement of the binding strength between the widely used staphylococcal
Ashna A Khan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(6), 881-885 (2012-12-22)
Trehalose dimycolates (TDMs) are the most abundant glycolipids found in the cell wall of Mycobacterium tuberculosis (M. tb). TDMs play an important role in the pathogenesis of M. tb yet the only known receptor for TDM is the macrophage inducible