Key Documents
34391
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
mp
58-60 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)C1(Br)COCOC1
InChI
1S/C4H6BrNO4/c5-4(6(7)8)1-9-3-10-2-4/h1-3H2
Klucz InChI
XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?