Kluczowe dokumenty
33848
Heptanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Synonim(y):
Heptaldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC/CHN)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Właściwości
standard type calibration
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
99-102 °C
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCC=NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H18N4O4/c1-2-3-4-5-6-9-14-15-12-8-7-11(16(18)19)10-13(12)17(20)21/h7-10,15H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
HAPHKPXFYXPWDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?