Kluczowe dokumenty
332488
Crystal Violet lactone
Dye content 97 %
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
skład
Dye content, 97%
mp
180-183 °C (lit.)
λmaks.
354 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3cc(ccc23)N(C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C26H29N3O2/c1-27(2)20-11-7-18(8-12-20)26(19-9-13-21(14-10-19)28(3)4)24-16-15-22(29(5)6)17-23(24)25(30)31-26/h7-17H,1-6H3
Klucz InChI
IPAJDLMMTVZVPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)