Merck
32972
Supelco
Lactofen
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl 5-(2-chloro-4-trifluoromethylphenoxy)-2-nitrobenzoate, Ethyl O-[5-(2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyloxy)-2-nitrobenzoyl]-DL-lactate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H15ClF3NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H15ClF3NO7/c1-3-29-17(25)10(2)30-18(26)13-9-12(5-6-15(13)24(27)28)31-16-7-4-11(8-14(16)20)19(21,22)23/h4-10H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
CONWAEURSVPLRM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lactofen jest herbicydem powschodowym o szerokim spektrum działania. Działa poprzez hamowanie oksydazy protoporfirynogenu, powodując peroksydację lipidów błony komórkowej.
Zastosowanie
Lactofen może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w próbkach środowiskowych:
  • Próbkach środowiskowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) sprzężonej z tandemowym detektorem spektrometrii mas (MS/MS), detektorem ultrafioletowym (UV) i detektorem dichroizmu kołowego (CD).
  • Matryce owoców i mąki pszennej za pomocą chromatografii przepływowej turbulentnej on-line (TFC) w połączeniu z LC-MS/MS.
  • Produkty rolne przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej z detektorem płomieniowo-fotometrycznym (GC-FPD).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Bo Liang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(17), 9711-9715 (2010-08-18)
The diphenyl ether herbicide lactofen is commonly used to control broadleaf weeds. Once released into the environment, this herbicide is subject to microbial reactions. This study describes the biotransformation of lactofen by Brevundimonas sp. LY-2 isolated from enrichment cultures inoculated
Fang Wang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 143, 186-192 (2017-05-28)
Pesticides are frequently detected in water bodies due to the agricultural application, which may pose impacts on aquatic organisms. The enantioselective bioaccumulation and metabolism of the herbicide lactofen in aquatic floating macrophyte Lemna minor (L. minor) were studied and the
Jinling Diao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(13), 5865-5871 (2009-06-11)
A scheme was developed to elucidate the dissipation behaviors of the two enantiomers of the herbicide lactofen in soils using a normal-phase high-performance liquid chromatograph (HPLC) with UV detector and a column with a cellulose-tri-(3,5-dimethylphenylcarbamate)-based chiral stationary phase (CDMPC-CSP). Eight
Jing Zhang et al.
Microbial cell factories, 16(1), 112-112 (2017-06-21)
Lactofen, a member of the diphenylether herbicides, has high activity and is commonly used to control broadleaf weeds. As a post-emergent herbicide, it is directly released to the environment, and easily caused the pollution. This herbicide is degraded in soil
Enantiomeric resolution of chiral pesticides by high-performance liquid chromatography.
Wang P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(5), 1577-1583 (2006)