Kluczowe dokumenty
32518
Sulfadiazine-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide13C6
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
Klucz InChI
SEEPANYCNGTZFQ-AHBHZWPESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?