Merck
32515
Supelco
Sulfathiazole-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(2-Thiazolyl)sulfanilamide-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C3H9N3O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
Klucz InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UQUYMPKGSA-N
Opis ogólny
Chemical structure: sulfonamide
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)