Kluczowe dokumenty
31736
Sulfadoxin
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, Sulfadoxine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Klucz InChI
PJSFRIWCGOHTNF-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)