Merck
32345
Supelco
Gatifloxacin sesquihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid sesquihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22FN3O4 · 1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.42
Beilstein:
14390028
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)C1=CN(C2CC2)C3=C(OC)C(N4CCNC(C)C4)=C(F)C=C3C1=O.O=C(O)C5=CN(C6CC6)C7=C(OC)C(N8CCNC(C)C8)=C(F)C=C7C5=O.O.O.O
InChI
1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
Klucz InChI
RMJMZKDEVNTXHE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Struktura chemiczna: chinolon
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Luisa C Domingos et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 83, 87-93 (2016-10-30)
The fourth-generation fluoroquinolones are widely used as ophthalmic antimicrobials. This study aimed to validate a new analytical technique for simultaneous quantification of gatifloxacin, moxifloxacin, and besifloxacin concentrations in the cornea and aqueous humor by liquid chromatography (LC) coupled to quadrupole
Patricia Marcianes et al.
AAPS PharmSciTech, 21(1), 15-15 (2019-12-07)
Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis and represents one of the leading causes of mortality worldwide due to multidrug-resistant TB (MDR-TB). In our work, a new formulation of biodegradable PLGA microparticles was developed for pulmonary administration