Merck
31652
Supelco
Tebufenozide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
Beilstein:
7822297
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
ciąg SMILES
CCc1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28N2O2/c1-7-17-8-10-18(11-9-17)20(25)23-24(22(4,5)6)21(26)19-13-15(2)12-16(3)14-19/h8-14H,7H2,1-6H3,(H,23,25)
Klucz InChI
QYPNKSZPJQQLRK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tebufenozyd jest insektycydem bardzo specyficznym dla szkodników z rzędu Lepidoptera1.
Zastosowanie
Tebufenozyd mógł być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia w oznaczaniu pozostałości insektycydów w owocach i warzywach przy użyciu ultra wydajnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (UPLC-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Residue analysis of four diacylhydrazine insecticides in fruits and vegetables by Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) method using ultra-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Liu X
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401(3), 1051-1058 (2011)
Ana R Cabrera et al.
PloS one, 12(4), e0176097-e0176097 (2017-04-28)
A novel feeding protocol for delivery of bio-active agents to Varroa mites was developed by providing mites with honey bee larva hemolymph supplemented with cultured insect cells and selected materials delivered on a fibrous cotton substrate. Mites were starved, fed
Hongfang Lin et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 120, 64-70 (2018-07-01)
Tebufenozide, a newly-developed nonsteroidal ecdysone agonist, is in pre-regulation phase (before approval for use) on stem lettuce in China. Aiming at the safe application of tebufenozide, the dissipation and terminal residue trials on stem lettuce were performed under good agricultural
Jiwan Kim et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 166(1), 60-69 (2013-05-09)
Parasitization by an endoparasitoid wasp, Cotesia plutellae, inhibits a larva-to-pupa metamorphosis of the diamondback moth, Plutella xylostella. This study tested an inhibitory effect of C. plutellae bracovirus (CpBV) on the metamorphosis of P. xylostella. Parasitized P. xylostella exhibited significantly reduced
Steven A Titus et al.
Current chemical genomics, 6, 79-86 (2013-01-25)
A hallmark of Huntington's disease is the presence of a large polyglutamine expansion in the first exon of the Huntingtin protein and the propensity of protein aggregation by the mutant proteins. Aberrant protein aggregation also occurs in other polyglutamine expansion