Merck
CRM01373
Supelco
Tebufenozide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
Beilstein:
7822297
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ciąg SMILES
CCc1ccc(cc1)C(=O)NN(C(=O)c2cc(C)cc(C)c2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28N2O2/c1-7-17-8-10-18(11-9-17)20(25)23-24(22(4,5)6)21(26)19-13-15(2)12-16(3)14-19/h8-14H,7H2,1-6H3,(H,23,25)
Klucz InChI
QYPNKSZPJQQLRK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Tebufenozyd jest niesteroidowym herbicydem agonistycznym ekdysonu, który należy do klasy diacylohydrazyn. Oddziałuje z receptorami steroidowymi w larwach Lepidoptera i powoduje śmiertelne linienie.
Tebufenozyd został dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin zgodnie z dyrektywą wykonawczą Komisji 2011/60/UE z dnia 23 maja 201 r., uchylającą dyrektywę 91/414/EWG. Maksymalny limit pozostałości (MRL) wynoszący 2 mg/kg i 0,05 mg/kg jest ustalony dla obecności tebufenozydu odpowiednio w świeżych/mrożonych owocach i orzechach drzewnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/1807.
Zastosowanie
Jest przeznaczony do stosowania jako certyfikowany materiał odniesienia (CRM) do kalibracji w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) tebufenozydu może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Analiza trifloksystrobiny, tebufenozydu i halofenozydu metodą micelarnej elektrokinetycznej chromatografii kapilarnej (MEKC) w próbkach soku pomidorowego, selerowego i jabłkowego.
  • Pomiar poziomów pozostałości tebufenozydu w kapuście i glebie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami (HPLC)
  • Oznaczanie pozostałości czterech insektycydów diacylohydrazynowych w próbkach jabłek, winogron, ogórków, pomidorów i szpinaku metodą QuEChERS z wykorzystaniem ultrawydajnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas.
  • Opracowanie i walidacja wielopozostałościowej metody analitycznej opartej na SPE, a następnie LC-MS do jednoczesnego oznaczania 14 pestycydów w wodach powierzchniowych i gruntowych
  • Analiza wielopozostałościowa 200 pestycydów i metabolitów pestycydów w pszczołach miodnych metodą chromatografii gazowej i cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią masową
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
You Zhou et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 189, 110020-110020 (2019-12-07)
Azadirachtin, as the most promising and effective botanical insecticide, exhibits significant growth inhibition activity against agricultural and forestry pests. However, its biochemical effects at the metabolic level compared with those of other insect growth regulators have not been studied. Therefore
Determination of tebufenozide and methoxyfenozide residues in vegetables using liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry
Lin D, et al.
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 87-90 null
Muhammad Fiaz et al.
Chemosphere, 212, 337-345 (2018-08-27)
The velvetbean caterpillar, Anticarsia gemmatalis Hübner (Lepidoptera: Noctuidae), is an important soybean pest in the Americas. Tebufenozide, a novel nonsteroidal ecdysone agonist is used to control this pest. Bioassays were conducted to assess tebufenozide toxicity and their ultrastructural effects on
Xingang Liu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(3), 1051-1058 (2011-06-11)
The new analytical method using Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) procedure for simultaneous determination of diacylhydrazine insecticide residues in fruits and vegetables was developed using ultra-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS). The four insecticides
Muhammad Fiaz et al.
Chemosphere, 212, 337-345 (2018-08-27)
The velvetbean caterpillar, Anticarsia gemmatalis Hübner (Lepidoptera: Noctuidae), is an important soybean pest in the Americas. Tebufenozide, a novel nonsteroidal ecdysone agonist is used to control this pest. Bioassays were conducted to assess tebufenozide toxicity and their ultrastructural effects on
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM01373-50MG4065265038256