Merck
31445-M
Sigma-Aldrich
Sodium peroxide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Synonim(y):
Sodium superoxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
reag. ISO
Próba
≥95%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Al: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Klucz InChI
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nadtlenek sodu (nadtlenek sodu) został zsyntetyzowany w reakcji matrycowej atomów sodu i cząsteczek tlenu w dużym rozcieńczeniu w argonie. Opisano jego badania spektralne w podczerwieni.
Zastosowanie
Nadtlenek sodu może być stosowany do rozcieńczania izotopów w spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną do ilościowego oznaczania Ru, Pd, Ir, Pt i pierwiastków ziem rzadkich (takich jak Y, Th, Zr, Hf, Nb i Ta) w różnych próbkach geologicznych.
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)