Merck
30929
Supelco
Saxitoxin-15N7 dihydrochloride solution
10 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H1715N7O4 · 2HCl
Masa cząsteczkowa:
379.16
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
10 μg/g in hydrochloric acid (nominal concentration)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]3([15NH]C([15NH]2)=[15NH])[15N](CCC3(O)O)C([15NH][C@H]1COC([15NH2])=O)=[15NH]
InChI
1S/C10H17N7O4/c11-6-15-5-4(3-21-8(13)18)14-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)16-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,14)(H2,13,18)(H3,11,15,16)/t4-,5-,10-/m0/s1/i11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
Klucz InChI
RPQXVSUAYFXFJA-FXWZNOLFSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez pierwotny materiał referencyjny z NMI.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na załączonym certyfikacie.
Paralytic Shellfish Toxin PST do analizy toksyn morskich w owocach morza.
Sprawdź naszą pełną ofertę materiały referencyjne toksyn morskichJest to znakowany izotopem 13Canalog saksytoksyny.
Komentarz do analizy
10 μg/g w 3 mmol/l HCl w wodzie
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)