Kluczowe dokumenty
27089
Chromoionophore IV
Selectophore™
Synonim(y):
5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Selectophore™
mp
121-125 °C
ciąg SMILES
OC1=CC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=CC=C1/N=N/C2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H43N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(35)38-27-22-23-28(29(34)24-27)32-31-25-18-20-26(21-19-25)33(36)37/h18-24,34H,2-17H2,1H3/b32-31+
Klucz InChI
OHHICQPUQDFJLP-QNEJGDQOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)