Merck
27097
Supelco
Chromoionophore VII
Selectophore
Synonim(y):
9-Dimethylamino-5-[4-(15-butyl-1,13-dioxo-2,14-dioxanonadecyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 5418
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H57N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
719.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
linia produktu
Selectophore
Poziom jakości
Opis ogólny
Chromoionofor VII (ETH 5418) jest lipofilowym jonoforem.
Odwiedź nasz portal Aplikacje czujników, aby dowiedzieć się więcej.
Zastosowanie
ETH 5418 został użyty do zaprojektowania fluorescencyjnych mikrosfer.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
H+-selective chromoionophore used in a cation exchange system for the detn. of lead with lead ionophore
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel potentiometric and optical silver ion-selective sensors with subnanomolar detection limits.
Szigeti Z
Analytica Chimica Acta, 572 (1), 1-10 (2006)
Mass-produced ionophore-based fluorescent microspheres for trace level determination of lead ions.
Telting-Diaz
Analytical Chemistry, 74 (20), 5251-5256 (2002)
M. Lerchi et al.
Analytical Chemistry, 64, 1534-1534 (1992)