Kluczowe dokumenty
262013
trans-4-Stilbenemethanol
Synonim(y):
4-Hydroxymethylstilbene
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
mp
155-160 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,16H,12H2/b7-6+
Klucz InChI
ARFYUEZWYRMBSO-VOTSOKGWSA-N
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?