Merck
23035
Sigma-Aldrich
2-Chloroethylamine hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Synonim(y):
2-Aminoethyl chloride hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.99
Beilstein:
3590304
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (AT)
Formularz
solid
mp
140-150 °C (lit.)
140-150 °C
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
Cl.NCCCl
InChI
1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Klucz InChI
ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 2-chloroetyloaminy może być stosowany do otrzymywania nowych ligandów na bazie zasady Schiffa. Ligandy te, po unieruchomieniu na żelach krzemionkowych, tworzą niedrogie materiały do usuwania jonów metali, takich jak jony Ni2+ i Co2+ z zanieczyszczonej wody.
Inne zastosowania:
  • Derywatyzacja alginianu poprzez aminoetylowanie do postaci alginianu aminoetylu.
  • Synteza N-(2-chloroetylo)-benzaldiminy.
  • Derywatyzacja skrobi w celu utworzenia aminoetylowych (AE-St) pochodnych skrobi.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of polypropylene based hyperbranched absorbent fibers and the study of their adsorption of CO2
Xu T, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(42), 32902-32908 (2015)
Production of L (+) lactic acid by Lactobacillus delbrueckii immobilized in functionalized alginate matrices.
Rao C S, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 24(8), 1411-1415 (2008)
Chemical modification of silica gel with synthesized new Schiff base derivatives and sorption studies of cobalt (II) and nickel (II).
Kursunlu A N, et al.
Applied Surface Science, 255(21), 8798-8803 (2009)
Khalil Sakeer et al.
Carbohydrate polymers, 163, 108-117 (2017-03-08)
Different starch derivatives were evaluated as supports for attachment and recovery of macrophages (RAW 264.7 line). Gelatinized starch (G-St), acetate starch (Ac-St), carboxymethyl starch and aminoethyl starch were synthesized and characterized by FTIR, 1H NMR, SEM and static water contact
Joachim F R Van Guyse et al.
Polymers, 13(3) (2021-02-04)
Smart or adaptive materials often utilize stimuli-responsive polymers, which undergo a phase transition in response to a given stimulus. So far, various stimuli have been used to enable the modulation of drug release profiles, cell-interactive behavior, and optical and mechanical