21392
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1800 series
1805N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22s ga (bevel tip)
opis
Gastight®
Właściwości
needle type N (cemented)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 84881
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
50 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Ideal for corrosive, radioactive, or sterile materials
- Removable handle minimizes heat transfer from hand to sample, making the syringe easy to hold
- Accurate and reproducible to ±1%
- Field repairable
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)