Kluczowe dokumenty
16174
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 21
acid pre-rinse and rinsing solution with phosphoric acid
About This Item
Numer UBA:
08050017
Kod UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
pH
1-3 (20 °C, 1%)
gęstość
1.40-1.46 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
SODOSIL RA 21 is a sterilization and decontamination kit, generally employed in disinfecting lab containers or surfaces used for downstream scientific studies utilizing cell culture, and associated techniques.
Informacje prawne
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A simple cleaning and fluorescent staining protocol for recent and fossil diatom frustules.
Friedrichs L.
Diatom research, 28(3), 317-327 (2013)