Kluczowe dokumenty
16172
Sigma-Aldrich
1614 RA 13
highly alkaline cleaner
About This Item
Numer UBA:
08050038
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
zanieczyszczenia
alkalic reac. substances, complies
Opis ogólny
SODOSIL to detergent niezawierający fosforanów alkalicznych.
Zastosowanie
SODOSIL był stosowany do czyszczenia wyrobów z tworzyw sztucznych podczas oznaczania ołowiu w próbkach krwi pełnej. Używano go do płukania powierzchni pokrytych żywicą epoksydową i matryc wieloelektrodowych.
Informacje prawne
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of lead in whole blood by graphite furnace atomic absorption spectrometry with matrix modification.
Navarro JA, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 4(5), 401-406 (1989)
Shimshon Jacobi et al.
Journal of neurophysiology, 97(5), 3597-3606 (2007-03-09)
We investigate the propagation of neural activity along one-dimensional rat hippocampal cultures patterned in lines over multielectrode arrays. Activity occurs spontaneously or is evoked by local electrical or chemical stimuli, with different resulting propagation velocities and firing rate amplitudes. A
G Aspenes et al.
Journal of colloid and interface science, 343(2), 529-536 (2009-12-29)
The mechanisms by which hydrates deposit in a petroleum production line are related to pipeline surface properties, fluid composition and properties, and water cut. In this work, adhesion forces between cyclopentane hydrates and solid surfaces were investigated as a function