Kluczowe dokumenty
16187
Sigma-Aldrich
1614 RA 17
alkaline cleaner free of chlorine
About This Item
Numer UBA:
08050023
Kod UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
pH
11.5-13.5 (20 °C, 1%)
gęstość
1.35-1.41 g/cm3 (20°C)
Opis ogólny
SODOSIL RA 17 is a sterilization and decontamination kit, used to clean lab containers and surfaces for downstream scientific operations involving cell culture and related techniques.
Informacje prawne
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)