Merck
154954-M
Supelco
Pentane
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
Beilstein:
969132
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.06
bp:
35-36 °C (lit.)
klasa czystości
spectrophotometric grade
gęstość pary
2.48 (vs air)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
~8.3 %
zanieczyszczenia
≤0.01% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
gęstość
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.60
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
ciąg SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)