Merck
158941-M
Sigma-Aldrich
Pentane
reagent grade, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
Beilstein:
969132
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości:
reagent grade
Próba:
98%
bp:
35-36 °C (lit.)
ciśnienie pary:
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
2.48 (vs air)
ciśnienie pary
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
~8.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.356-1.360
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
gęstość
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pentane (n-pentane) undergoes hydroisomerization in the presence of a nanocrystalline beta (BEA) zeolite. It isomerizes to iso-pentane in the presence of ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil-5) zeolite catalysts under hydrogen and nitrogen atmosphere. Platinum catalysts when supported on sulfated zirconia-based solid superacids, promotes chemisorption and effective combustion of pentane.
Zastosowanie
Pentane may be used for the fabrication of planar lipid bilayers on the films of amorphous PTFE (PTFE) by the “painting technique”.
Pentane may be used in the preparation of n-hexanal via photo-catalyzed carbonylation of the terminal methyl group in the presence of a rhodium catalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)