Merck
34956-M
Sigma-Aldrich
Pentane
suitable for HPLC, ≥99.0%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.15
Beilstein:
969132
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
35-36 °C (lit.)
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
2.48 (vs air)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
~8.3 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.005% water (Karl Fischer)
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
przepuszczalność
200 nm, ≥20%
210 nm, ≥60%
220 nm, ≥85%
230 nm, ≥95%
250 nm, ≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: partially soluble ( 0.038 g/l at 20 °C (68 °F))
gęstość
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
absorpcja UV
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.20
λ: 220 nm Amax: ≤0.07
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 250 nm Amax: ≤0.004
Zastosowanie
general analytical
ciąg SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pentane (n-pentane) is a hydrocarbon. Its hydroisomerization using a nanocrystalline beta (BEA) zeolite has been proposed. It has been reported as one of the products formed from the peroxidation of unsaturated fatty acid.
Zastosowanie
  • Powinowactwa protonowe alkanów..: W niniejszym badaniu zbadano powinowactwa protonowe różnych alkanów, w tym pentanu, przy użyciu spektrometrii mas. Wyniki dostarczają cennych danych do zrozumienia reaktywności i stabilności alkanów w różnych środowiskach chemicznych. (Fu et al., 2022).
  • Gazowa cyfrowa platforma mikroprzepływowa: Zastosowanie do wstępnego zatężania wysoce lotnych związków..: W artykule przedstawiono cyfrową platformę mikroprzepływową zaprojektowaną do wstępnego zatężania wysoce lotnych związków, takich jak pentan. Platforma znacznie poprawia limity wykrywalności i wydajność analityczną w analizie lotnych związków organicznych. (Enel et al., 2022).
  • Wpływ właściwości chemicznych i fizycznych rozpuszczalników organicznych na tworzenie się gazu i wodoru podczas laserowej syntezy nanocząstek złota...: Badania te analizują, w jaki sposób właściwości chemiczne i fizyczne rozpuszczalników, w tym pentanu, wpływają na tworzenie się gazu i wodoru podczas laserowej syntezy nanocząstek złota. Badanie zapewnia wgląd w optymalizację warunków syntezy do produkcji nanocząstek. (Fromme et al., 2023).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)