8.20957
n-Pentane
EMPLURA®
Synonim(y):
Pentane
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.48 (vs air)
Poziom jakości
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
500 °F
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
~8.3 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point -48 °C (refers to pure substance)
rozpuszczalność
0.4 g/L
gęstość
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wpływ wiązań wodorowych na dyfuzję wody w n-alkanach i n-alkoholach mierzony nowatorską metodą pojedynczej mikrokropli...: W niniejszej pracy zbadano zachowanie dyfuzyjne wody w n-pentanie i innych n-alkanach, podkreślając rolę wiązań wodorowych. Nowatorska metoda pojedynczych mikrokropel zastosowana w tym badaniu zapewnia szczegółowy wgląd w interakcje molekularne i procesy dyfuzji (Su et al., 2010).
- Entalpia roztworu 1,4-naftochinonu w CO2 + n-pentanie w obszarze krytycznym mieszaniny binarnej: mechanizm zwiększania rozpuszczalności..: W artykule zbadano mechanizmy rozpuszczalności 1,4-naftochinonu w mieszaninie CO2 i n-pentanu, szczególnie w obszarze krytycznym. Badanie ujawnia, w jaki sposób n-pentan zwiększa rozpuszczalność związków organicznych w nadkrytycznym CO2, co ma wpływ na zastosowania przemysłowe (Mu et al., 2004).
- Metabolizm n-pentanu przez indukowany etanolem cytochrom P-450 w mikrosomach wątroby i odtworzonych błonach...: Badania te badają szlaki metaboliczne n-pentanu w obecności indukowanego etanolem cytochromu P-450. Wyniki badań wyjaśniają rolę określonych enzymów w biotransformacji n-pentanu, co ma istotne implikacje dla toksykologii i farmakologii (Terelius & Ingelman-Sundberg, 1986).
Komentarz do analizy
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.625 - 0.627
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C