Merck
15156
Supelco
Bispyrazolone
for TLC derivatization, for the det.of cyanide, ≥98.0%
Synonim(y):
3,3′-Dimethyl-1,1′-diphenyl-(4,4′-bi-2-pyrazoline)-5,5′-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.38
Beilstein:
572787
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Formularz
powder
jakość
for the det.of cyanide
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
rozpuszczalność
formic acid: 50 mg/mL, clear, yellow
ciąg SMILES
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
Klucz InChI
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Bispyrazolon został wykorzystany w procedurze eksperymentalnej, przeprowadzonej w celu usunięcia linamaryny w skrobi z korzeni manioku, przy użyciu enzymów rozkładających ściany komórkowe roślin, ksylanazy i celulazy. Wykorzystano go również do spektrofotometrycznego oznaczania i kwantyfikacji mocznika w próbkach moczu.
Inne uwagi
Determination of ammonia; Assay of cyanogenic compounds
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
L. Prochazkova
Analytical Chemistry, 36, 865-865 (1964)
An efficient treatment for detoxification process of cassava starch by plant cell wall-degrading enzymes.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 109 (1), 9-14 (2010)
An enzymatic assay for the total cyanide content of cassava (Manihot esculenta Crantz).
R D Cooke
Journal of the science of food and agriculture, 29(4), 345-352 (1978-04-01)
R.D. Cooke et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 33, 269-269 (1982)
Spectrophotometric Determination of Urea in Urine Samples by using Bispyrazolone Method.
Sharma V
Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Section A, 79 (1) (2013)