Kluczowe dokumenty
09887
Ammonium lauryl sulfate solution
~30% in H2O (T)
Synonim(y):
Ammonium dodecyl sulfate, Dodecyl sulfate ammonium salt
About This Item
Polecane produkty
opis
anionic
Poziom jakości
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
283.43 g/mol
stężenie
~30% in H2O (T)
kolor
Colorless to Very Light Yellow and Colorless to Very Light Green-Yellow
współczynnik refrakcji
n20/D 1.37
pH
6.8
rozpuszczalność
water: soluble at 20 °C
gęstość
1.02 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
cleaning products
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
N.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);1H3
Klucz InChI
BTBJBAZGXNKLQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- katalizator w syntezie pochodnych 1H-benzo[d]imidazolu, chinoksaliny i 2,3-dihydro-1H-benzo[b][1,4]diazepiny w reakcji odpowiednio z benzeno-1,2-diaminą i aromatycznymi aldehydami/1,2-diketonami/ketonami.
- Inhibitor korozji stali węglowej i miedzi w roztworze kwaśnym.
- Środek powierzchniowo czynny w produkcji porowatej ceramiki metodą odlewania żelowego.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?