Kluczowe dokumenty
08965
Supelco
Żel krzemionkowy ® 40 μm
~40 μm particle size
Synonim(y):
Żel krzemionkowy ® 40 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41116134
NACRES:
NC.05
metody
LPLC: suitable
Poziom jakości
powierzchnia
~500 m2/g
strata
≤1.0% loss on drying
grupa aktywna macierzy
Silica
wielkość cząstki
~40 μm
wielkość porów
60 Å porosity
gęstość nasypowa
~0.5 g/mL
Opakowanie
opakowanie 100 g
Informacje prawne
Zastosowanie tego związku może być chronione patentami USA 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 i 6,673,539.
FluoroFlash is a registered trademark of Fluorous Technologies, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)