Merck
08564
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.5 mmol/g amine loading
Synonim(y):
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Poziom jakości
zakres etykietowania
~1.5 mmol/g amine loading
macierz
crosslinked with 2% DVB
wielkość cząstki
200-400 mesh
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)