Merck
05687
Millipore
Membrana do fermentacji glukozy
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Synonim(y):
Membrana wskaźnikowa, membrany ID
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
membrane size
70 mm
sterylność
sterile
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
protect from light
metody
microbe id | utilization test: suitable
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Neisseria spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Streptococcus spp.
bacteria
Opis ogólny
Membrany do fermentacji glukozy to membrany ID przenoszące substraty, stosowane do szybkiej identyfikacji i różnicowania organizmów fermentujących glukozę poprzez charakterystyczne reakcje barwne. Membrany zawierają substraty chromogenne, które służą jako podstawa do różnicowania mikroorganizmów na podstawie koloru. Zasada działania opiera się na reakcji wskaźnika kwasowego, w której określone organizmy fermentujące glukozę wykazują żółty kolor.
Zastosowanie
Membrana identyfikacyjna fermentacji glukozy służy do szybkiego wykrywania i potwierdzania obecności organizmów fermentujących glukozę w próbkach wody i żywności. Znajdują zastosowanie w różnych sektorach, takich jak przemysł spożywczy i mleczarski, przemysł wodny, laboratoryjne testy farmaceutyczne, przemysł kosmetyczny, testy środowiskowe i sanitarne, diagnostyka kliniczna itp.
Komentarz do analizy
Organizmy wykazujące pozytywny wynik fermentacji glukozy: Citrobacter freundii (8090) Enterobacter aerogenes (13048) Escherichia coli (25922) Klebsiella pneumoniae (13883) Proteus vulgaris (13315) Salmonella typhimurium (14028) Salmonella typhi (6539) Serratia marcescens (8100) Shigella flexneri (12022)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)