Merck
05511501
Tea tree oil
secondary reference standard
Synonim(y):
Melaleuca alternifolia
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelflife, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
gęstość
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Olejek z drzewa herbacianego (TTO) to najpopularniejszy i najbardziej ceniony olejek eteryczny pozyskiwany z australijskiej rośliny Melaleuca alternifolia. Skład chemiczny TTO składa się głównie z monoterpenów, seskwiterpenów i powiązanych z nimi alkoholi. Jest naturalnym środkiem antyseptycznym i wykazuje szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego.
Zastosowanie
Olejek z drzewa herbacianego może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach kosmeceutycznych, i produktach czyszczących różnymi technikami analitycznymi.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Fitochemikalia: Terpinen-4-ol (ilościowy); 1,8-Cineol, γ-Terpinene (jakościowy)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A validated HPTLC method for determination of tea tree oil from cosmeceutical formulations
Biju SS, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 38(1), 41-44 (2005)
M M Tong et al.
The Australasian journal of dermatology, 33(3), 145-149 (1992-01-01)
Tea tree oil (an essential oil derived primarily from the Australian native Melaleuca alternifolia) has been used as a topical antiseptic agent since the early part of this century for a wide variety of skin infections; however, to date, the
C F Carson et al.
Clinical microbiology reviews, 19(1), 50-62 (2006-01-19)
Complementary and alternative medicines such as tea tree (melaleuca) oil have become increasingly popular in recent decades. This essential oil has been used for almost 100 years in Australia but is now available worldwide both as neat oil and as