Merck
30-3670
Sigma-Aldrich
D-(+)-Trehalose dihydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.33
Beilstein:
5322018
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Klucz InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Zastosowanie
  • Wyjaśnienie i przewidywanie produktu procesu selektywnego odwadniania dihydratu trehalozyprzy użyciu widm różnicowych Ramana o średniej częstotliwości: W badaniach wykorzystano widma różnicowe Ramana o średniej częstotliwości do analizy i przewidywania produktów powstających podczas selektywnego odwadniania dihydratu D-(+)-Trehalozy, zapewniając wgląd w jego zmiany strukturalne podczas procesu odwadniania (Fan et al., 2024).
  • Fizyczno-geometryczne aspekty kinetyczne termicznego odwodnienia dwuwodzianu trehalozy ..: Badanie to bada kinetyczne i geometryczne aspekty termicznego odwodnienia dihydratu D-(+)-Trehalozy, oferując szczegółowe zrozumienie jego stabilności i transformacji w warunkach termicznych (Hara et al., 2022).
  • Trehaloza i jej dihydrat: wgląd terahercowy od stanu stałego do roztworu..: Wykorzystując spektroskopię w dziedzinie czasu terahercowego, w artykule zbadano charakterystykę spektralną dihydratu D-(+)-Trehalozy zarówno w stanie stałym, jak i roztworu, porównując jego zachowanie i zapewniając kompleksową analizę za pomocą symulacji teorii funkcjonału gęstości (Zhang et al., 2024).
  • Oiling out and Solubility of Trehalose Dihydrate in Water + Isopropanol/1-Propanol/tert-Butanol Solvents from 283.15 to 328.15 K.: Badanie to analizuje rozpuszczalność i zachowanie dihydratu D-(+)-Trehalozy w różnych mieszaninach rozpuszczalników w różnych temperaturach, dostarczając cennych danych do jego zastosowania w różnych układach rozpuszczalników (Yu et al., 2020).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alan Twomey et al.
International journal of pharmaceutics, 487(1-2), 91-100 (2015-04-19)
In frozen and lyophilized systems, the biological to be stabilized (e.g. therapeutic protein, biomarker, drug-delivery vesicle) and the cryo-/lyo-protectant should be co-localized for successful stabilization. During freezing and drying, many factors cause physical separation of the biological from the cryo-/lyo-protectant
Sabine Ullrich et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(6), 2040-2046 (2015-04-03)
The importance of cake adhesion to the inside vial wall during lyophilization of amorphous trehalose cakes was determined by using hydrophobized vials. The degrees of cake shrinkage and cracking were determined independently by photographic imaging of the cake top surface
Joachim Schaefer et al.
International journal of pharmaceutics, 489(1-2), 124-130 (2015-05-06)
The inactivation of catalase during spray-drying over a range of outlet gas temperatures could be closely represented by the Arrhenius equation. From this an activation energy for damage to the catalase could be calculated. The close fit to Arrhenius suggests
Anke Sass et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(6), 749-757 (2013-04-20)
The spray-drying behaviour of 16 water-miscible organic solvents on a bench-scale machine (Büchi B290 with inert loop) was determined under mild-to-moderate process conditions, namely inlet gas temperature of 130 °C and liquid feed flow rate of ≤3 mL/min. The solvents with boiling
Shing Fung Chow et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 94, 436-449 (2015-07-06)
The influence of critical operating parameters on the Flash Nanoprecipitation (FNP) and resulting material properties of curcumin (CUR) nanoparticles has been evaluated using a confined impinging jets-with-dilution mixer (CIJ-D-M). It has been shown that the mixing rate, molecular weight of