Merck
30-0399
Sigma-Aldrich
Terpineol
SAJ first grade, ≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
213-218 °C (lit.)
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥97.0%
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
bp
213-218 °C (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Klucz InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sheng-Chang Wang et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 15(6), 14286-14297 (2015-06-20)
Highly sensitive H2 gas sensors were prepared using pure and Pt-loaded SnO2 nanoparticles. Thick film sensors (~35 μm) were fabricated that showed a highly porous interconnected structure made of high density small grained nanoparticles. Using Pt as catalyst improved sensor
Khaled Sebei et al.
Biological research, 48, 7-7 (2015-02-06)
In this paper, we have studied the essential oils chemical composition of the leaves of seven Eucalyptus species developed in Tunisia. Eucalyptus leaves were picked from trees growing in different arboretums in Tunisia. Choucha and Mrifeg arboretums located in Sedjnene
Yi-Fei Sun et al.
Nanoscale, 7(25), 11173-11181 (2015-06-11)
To date, most investigations of Ni-Fe bimetallic catalysts for solid oxide fuel cells (SOFCs) have focused on materials with micro-scale particle sizes, which severely restrict their catalytic activity. In this study, we fabricated a Ni- and/or Fe-doped A-site-deficient LaSrCrO3 perovskite
Dae-Yong Son et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(23), 15193-15200 (2015-05-21)
To understand the role of the dye/oxide interface, a model system using a nanocrystalline SnO2 and 3-hexyl thiophene based MK-2 dye is proposed. A thin interfacial TiO2 blocking layer (IBL) is introduced in between SnO2 and MK-2 and its effects
Han Fu et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 631-631 (2014-12-19)
Fabricating functional compounds on substrates with complicated morphology has been an important topic in material science and technology, which remains a challenging issue to simultaneously achieve a high growth rate for a complex nanostructure with simple controlling factors. Here, we