28-4640
Sodium tungstate dihydrate
JIS special grade, 99.0-100.5
Synonim(y):
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
99.0-100.5
Postać
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tungsten
dostępność
available only in Japan
pH
9.0-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
698 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Klucz InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2