Kluczowe dokumenty
28-3500
Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
Klucz InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?