Kluczowe dokumenty
28-3440
Sodium nitrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Chile salpeter
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 874 g/L at 20 °C
ciąg SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Klucz InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?