Merck
SRP5341
Sigma-Aldrich
ATG13, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
KIAA0652
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~96 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ATG13(9776)
Opis ogólny
ATG13 jest białkiem wchodzącym w skład kompleksu autofagii, który jest głównym szlakiem, za pomocą którego zawartość cytoplazmy jest dostarczana do lizosomu w celu degradacji. ATG13 lokalizuje się na autofagicznej błonie izolacyjnej i jest niezbędny do tworzenia autofagosomów. U ssaków ATG13 oddziałuje z ATG1 (ULK1/2) i FIP200, tworząc autofagię. ATG101 może również wiązać się z białkiem ATG13 i jest ważny dla stabilności i podstawowej fosforylacji ATG13 i ULK1. mTOR może hamować proces autofagii poprzez bezpośrednią regulację kompleksu ULK1-Atg13-FIP200, w którym wykazano, że mTOR fosforyluje ATG13.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)