Kluczowe dokumenty
P1261
Phosphorylase a from rabbit muscle
lyophilized powder, 20-30 units/mg protein
Synonim(y):
1,4-α-D-Glucan:orthophosphate α-D-glucosyltransferase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit muscle
Formularz
lyophilized powder
aktywność właściwa
20-30 units/mg protein
oczyszczone przez
2× crystallization
skład
Protein, 30-60% E1%/280
obecność zanieczyszczeń
AMP-phosphatase, ATP-phosphatase, debrancher enzyme and phosphorylase phosphatase ≤0.1%
phosphoglucomutase ≤0.25%
phosphorylase b ≤30%
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.