Key Documents
24-5860
L-Proline
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
mp
228 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1