Kluczowe dokumenty
24-4870
Potassium iodide
SAJ first grade, ≥99.5%
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 745 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Charakterystyka fotofizyczna bromowanych fluorescein o wysokiej wydajności trypletowej za pomocą spektroskopii stanów przejściowych (TRAST)...: W artykule omówiono zastosowanie jodku potasu w spektroskopii TRAST w celu poprawy właściwości fotofizycznych bromowanych fluorescein, ujawniając istotne informacje na temat ich wydajności trypletowej (Demirbay et al., 2023).
- Wpływ różnego spożycia jodków podczas ciąży i laktacji na czynność tarczycy i układu sercowo-naczyniowego u szczurów matek i potomstwa...: W badaniu zbadano, w jaki sposób różne poziomy spożycia jodków, w tym ze źródeł takich jak jodek potasu, wpływają na zdrowie tarczycy i układu sercowo-naczyniowego u szczurów w okresie ciąży i laktacji, dostarczając kluczowych danych do zrozumienia wpływu jodków na zdrowie (Zhao et al., 2023).
- Interakcje między jodkiem potasu a albuminą surowicy bydlęcej, albuminą jaja kurzego i lizozymem w różnych temperaturach indukcji..: W artykule zbadano interakcje między jodkiem potasu a różnymi białkami w różnych warunkach termicznych, przyczyniając się do głębszego zrozumienia procesów biochemicznych i stabilności białek (Pan et al., 2023).
- Metodologia powierzchni odpowiedzi w połączeniu z projektowaniem Box-Behnkena zoptymalizowała zielone kinetyczne metody spektrofotometryczne i HPLC do ilościowego oznaczania walsartanu blokującego receptor angiotensyny w preparatach farmaceutycznych...: W badaniu tym wykorzystano jodek potasu do opracowania zielonych metod analitycznych do ilościowego oznaczania walsartanu, wykazując skuteczność metodologii powierzchni odpowiedzi w optymalizacji tych technik (Haque et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?