Kluczowe dokumenty
23-0130
1-Octanol
SAJ first grade, ≥75.0%
Synonim(y):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.14 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥75.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
523 °F
granice wybuchowości
8 % (lit.)
dostępność
available only in Japan
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?