19-3310
2-Butanone
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
2.49 (vs air)
ciśnienie pary
71 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
960 °F
granice wybuchowości
10.1 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
tw
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Application of adsorptive stripping voltammetry based on PbFE for the determination of trace aluminum released into the environment during the corrosion process: The study highlights the role of ammonia buffer solutions in environmental monitoring techniques, particularly in tracing metal ion activities affecting corrosion processes (Wasąg J, Grabarczyk M, 2021).
- Long-Term Generation of Longitudinal Spin Order Controlled by Ammonia Ligation Enables Rapid SABRE Hyperpolarized 2D NMR: Demonstrates advanced NMR techniques facilitated by ammonia buffer solutions, enhancing molecular imaging capabilities essential in pharmaceutical research (Vaneeckhaute E, De Ridder S, Tyburn JM, Kempf JG, Taulelle F, Martens JA, Breynaert E, 2021).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C